Få mere at vide
Triisopropylphosphat, TRC
Artikelnummer. 30453432
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453432 1 g
30454167 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30453432 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7954161G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-02-0
Molekylær formel C9 H21 O4 P
Molekylvægt (g/mol) 224.23
Synonym Isopropyl phosphate ((C3H7O)3PO) (6CI,7CI), Phosphoric acid, triisopropyl ester (8CI), NSC 46370, NSC 62275, Triisopropoxyphosphine oxide, Triisopropyl phosphate
IUPAC navn tripropan-2-ylfosfat
SMIL CC(C)OP(=O)(OC(C)C)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triisopropyl phosphate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H21O4P/c1-7(2)11-14(10,12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
Formel vægt 224.1177