Få mere at vide
Triisopropyl Orthoformate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triisopropyl Orthoformate |
| CAS | 4447-60-3 |
| Molekylær formel | C9 H12 O4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2,2',2''-[Methylidynetris(oxy)]tris[propane], Tri(2-propyl) orthoformate, Tri(prop-2-yl) orthoformate, Tri-iso-propyl orthoformate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O4/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-3,6-7H,4-5H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7+/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H]1CC=CC[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC navn | (1R,6S)-6-methoxycarbonylcyclohex-3-ene-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.189 |
| Formel vægt | 184.074 |