Få mere at vide
Triisopropylborat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triisopropyl Borate |
| CAS | 5419-55-6 |
| Molekylær formel | C9H21BO3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Boric Acid (H3BO3) Triisopropyl Ester, Isopropyl Borate, Boric Acid Triisopropyl Ester, Boron Isopropoxide, Boron Triisopropoxide, Isopropyl Borate ((C3H7O)3B), NSC 9779, Triisopropoxyborane, Triisopropoxyboron, Triisopropyl Borate, Triisopropyl Orthoborate, Tris(1-methylethyl) Borate, Trisisopropoxyborane |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21BO3/c1-7(2)11-10(12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3 |
| SMIL | CC(C)OB(OC(C)C)OC(C)C |
| IUPAC navn | Tripropan-2-yl borat |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.07 |
| Formel vægt | 188.1584 |