Få mere at vide
Triisopropylborat, TRC
Artikelnummer. 30451178
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30451178 25 g
1 options
Artikelnummer. 30451178 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79549025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triisopropyl Borate
CAS 5419-55-6
Molekylær formel C9H21BO3
Mængde 25 g
Synonym Boric Acid (H3BO3) Triisopropyl Ester, Isopropyl Borate, Boric Acid Triisopropyl Ester, Boron Isopropoxide, Boron Triisopropoxide, Isopropyl Borate ((C3H7O)3B), NSC 9779, Triisopropoxyborane, Triisopropoxyboron, Triisopropyl Borate, Triisopropyl Orthoborate, Tris(1-methylethyl) Borate, Trisisopropoxyborane
InChI formel InChI=1S/C9H21BO3/c1-7(2)11-10(12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
SMIL CC(C)OB(OC(C)C)OC(C)C
IUPAC navn Tripropan-2-yl borat
Molekylvægt (g/mol) 188.07
Formel vægt 188.1584