Få mere at vide
Triisopropyl Borate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15854751
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
15854751 100 mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15854751 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8412640100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 5419-55-6
Smeltepunkt -59°C
Tæthed 0.82 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 139°C to 141°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00008872
Mængde 100 mL
Synonym Triisopropyl borate, Boric acid triisopropyl ester, Triisopropyl borate
Molekylvægt (g/mol) 188.07