Få mere at vide
Triisopropylborat, 98+%
Artikelnummer. 10713524 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
80 g
750 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
750g
80g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10713524 750 g Glasflaske 750g
10236630 80 g Glasflaske 80g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10713524 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 188747500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 5419-55-6 | C9H21BO3 | 188,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5419-55-6
Molekylær formel C9H21BO3
Molekylvægt (g/mol) 188.07
MDL nummer MFCD00008872
InChI nøgle NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropyl borate, isopropyl borate, triisopropoxyborane, triisopropoxyboron, boron isopropoxide, triisopropyl orthoborate, boric acid triisopropyl ester, triisopropoxy borane, boron triisopropoxide, boric acid h3bo3 , tris 1-methylethyl ester
PubChem CID 21531
IUPAC navn tripropan-2-ylborat
SMIL B(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triisopropyl borate
Smeltepunkt -59 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8140g/mL
Kogepunkt 140 °C
Flammepunkt 17 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)2CHO]3B
Brydningsindeks 1,3755 til 1,3775
Mængde 750 g
Beilstein 01, 363
Specifik vægtfylde 0.814
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og benzen
Formel vægt 188.07
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske