Få mere at vide
Triisopropyl borate, 98+%, AcroSeal™
Artikelnummer. 10463264 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10463264 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
10070764 100 mL AcroSeal™ Glasflaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10463264 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427148000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5419-55-6 | C9H21BO3 | 188.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5419-55-6
Molekylær formel C9H21BO3
Molekylvægt (g/mol) 188.07
MDL nummer MFCD00008872
InChI nøgle NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropyl borate, isopropyl borate, triisopropoxyborane, triisopropoxyboron, boron isopropoxide, triisopropyl orthoborate, boric acid triisopropyl ester, triisopropoxy borane, boron triisopropoxide, boric acid h3bo3 , tris 1-methylethyl ester
PubChem CID 21531
IUPAC navn tripropan-2-ylborat
SMIL B(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triisopropyl borate
Smeltepunkt -59°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8140g/mL
Kogepunkt 140°C
Flammepunkt 17°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel [(CH3)2CHO]3B
Brydningsindeks 1.3755 to 1.3775
Mængde 800 mL
Specifik vægtfylde 0.814
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Formel vægt 188.07
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske