Få mere at vide
Triisopropanolamine cyclic borate, 98+%
Artikelnummer. 10247500 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10247500 100 g Glasflaske 100g
10723275 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10247500 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 269241000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 101-00-8 | C9H18BNO3 | 199.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-00-8
Molekylær formel C9H18BNO3
Molekylvægt (g/mol) 199.06
MDL nummer MFCD03791298
InChI nøgle IWKGJTDSJPLUCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropanolamine cyclic borate, 3,7,10-trimethyl-2,8,9-trioxa-5-aza-1-borabicyclo 3.3.3 undecane, borester 21, triisopropanolamine borate, boric acid, tris 1-amino-2-propyl ester, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotri-, cyclic borate, 3,7,10-trimethyl-4,6,11-trioxa-1-aza-5-borabicyclo 3.3.3 undecane, 2,8,9-trioxa-5-aza-1-borabicyclo 3.3.3 undecane, 3,7,10-trimethyl, triisopropanolamineborate
PubChem CID 225550
IUPAC navn 3,7,10-trimethyl-4,6,11-trioxa-1-aza-5-borabicyclo[3.3.3]undecan
SMIL B12OC(CN(CC(O1)C)CC(O2)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triisopropanolamine cyclic borate
Smeltepunkt 150°C to 157°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Formel vægt 199.06
Procent renhed 98+%
Fysisk form Crystalline Chunks and Needles