Få mere at vide
Triisopropanolamine, 98%
Artikelnummer. 13488488 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
1 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Plast dåse
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13488488 10 kg Plast dåse 10kg
10479930 5 g Glass bottle 5g
10279453 100 g Glasflaske 100g
10388030 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13488488 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 245760100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 122-20-3 | C9H21NO3 | 191.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-20-3
Molekylær formel C9H21NO3
Molekylvægt (g/mol) 191.27
MDL nummer MFCD00004533
InChI nøgle SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropanolamine, tipa, tri-2-propanolamine, tri-iso-propanolamine, tris 2-propanol amine, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotris, tris 2-hydroxypropyl amine, 1,1',1-nitrilotripropan-2-ol, tris 2-hydroxy-1-propyl amine, caswell no. 891
PubChem CID 24730
IUPAC navn 1-[bis(2-hydroxypropyl)amino]propan-2-ol
SMIL CC(CN(CC(C)O)CC(C)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triisopropanolamine
Smeltepunkt 48.0°C to 52.0°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 190.0°C (23.0 mmHg)
Flammepunkt 160°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plast dåse
Lineær formel N(CH2CH(OH)CH3)3
Mængde 10 kg
Beilstein 04,762
Fieser 17,371; 12,445; 13,46
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether
Viskositet 138 mPa.s (60°C)
Formel vægt 191.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triisopropanolamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.