Få mere at vide
Triisopropanolamin, 98%
Artikelnummer. 10388030 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
1 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast dåse
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10388030 1 kg Glasflaske 1kg
10479930 5 g Glasflaske 5g
10279453 100 g Glasflaske 100g
13488488 10 kg Plast dåse 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10388030 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 245760010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 122-20-3 | C9H21NR.3 | 191,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-20-3
Molekylær formel C9H21NO3
Molekylvægt (g/mol) 191.27
MDL nummer MFCD00004533
InChI nøgle SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropanolamine, tipa, tri-2-propanolamine, tri-iso-propanolamine, tris 2-propanol amine, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotris, tris 2-hydroxypropyl amine, 1,1',1-nitrilotripropan-2-ol, tris 2-hydroxy-1-propyl amine, caswell no. 891
PubChem CID 24730
IUPAC navn 1-[bis(2-hydroxypropyl)amino]propan-2-ol
SMIL CC(CN(CC(C)O)CC(C)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triisopropanolamine
Smeltepunkt 48,0 °C til 52,0 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 190,0 °C (23,0 mmHg)
Flammepunkt 160 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel N(CH2CH(OH)CH3)3
Mængde 1 kg
Beilstein 04,762
Fieser 17,371; 12,445; 13,46
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, diethylether
Viskositet 138 mPa (60 °C)
Formel vægt 191.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triisopropanolamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.