Få mere at vide
Triisopropanolamin, 98%
Codice prodotto. 10279453 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Mængde:
5 g
100 g
1 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast dåse
Dimensione della confezione:
100g
10kg
1kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Mængde Emballage Dimensione della confezione
10279453 100 g Glasflaske 100g
10479930 5 g Glasflaske 5g
10388030 1 kg Glasflaske 1kg
13488488 10 kg Plast dåse 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10279453 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 245761000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 122-20-3 | C9H21NR.3 | 191,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-20-3
Molekylær formel C9H21NO3
Molekylvægt (g/mol) 191.27
MDL nummer MFCD00004533
InChI nøgle SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropanolamine, tipa, tri-2-propanolamine, tri-iso-propanolamine, tris 2-propanol amine, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotris, tris 2-hydroxypropyl amine, 1,1',1-nitrilotripropan-2-ol, tris 2-hydroxy-1-propyl amine, caswell no. 891
PubChem CID 24730
IUPAC navn 1-[bis(2-hydroxypropyl)amino]propan-2-ol
SMIL CC(CN(CC(C)O)CC(C)O)O
Specifica
Kemisk navn eller materiale Triisopropanolamine
Smeltepunkt 48,0 °C til 52,0 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 190,0 °C (23,0 mmHg)
Flammepunkt 160 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel N(CH2CH(OH)CH3)3
Mængde 100 g
Beilstein 04,762
Fieser 17,371; 12,445; 13,46
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, diethylether
Viskositet 138 mPa (60 °C)
Formel vægt 191.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triisopropanolamine
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Consigli di prudenza
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.