Få mere at vide
Triisopropanolamin, 95%
Beskrivelse
Vigtige anvendelser omfatter vandbaserede belægningsapplikationer og landbrugsprodukter. Yderligere anvendelser er antistatiske midler til polymerer, korrosionsinhibitorer, elektroaflejring/elektrocoating, smøremidler, papir, pigmentdispersion, plast, polyurethanadditiv, reaktionsmellemprodukter, gummihærdning, overfladeaktive stoffer, mineraldispersion og urethaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Vigtige applikationer omfatter vandbaserede belægningsapplikationer og landbrugsprodukter. Yderligere anvendelser er antistatiske midler til polymerer, korrosionsinhibitorer, elektroaflejring/elektrocoating, smøremidler, papir, pigmentdispersion, plast, polyurethanadditiv, reaktionsmellemprodukter, gummihærdning, overfladeaktive stoffer, mineraldispersion og urethaner.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig ethanol, diethylether, chloroform (let) og methanol (>500 g/100 g).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triisopropanolamine |
| Smeltepunkt | 48 °C til 52 °C |
| Kogepunkt | 189 °C til 191 °C (23 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Lineær formel | (CH3CHOHCH2)3N |
| Mængde | 10,000 g |
| Beilstein | 1071570 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselig ethanol, diethylether, kloroform (let) og methanol (>500g/100g). |
| Vis mere |