Få mere at vide
Triisopropanolamin, 95%
Artikelnummer. 11408847
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408847 500 g 500g
11418847 2500 g 2500g
11428847 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19966.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 122-20-3 | C9H21NO3 | 191,271 g/mol
Vigtige anvendelser omfatter vandbaserede belægningsapplikationer og landbrugsprodukter. Yderligere anvendelser er antistatiske midler til polymerer, korrosionsinhibitorer, elektroaflejring/elektrocoating, smøremidler, papir, pigmentdispersion, plast, polyurethanadditiv, reaktionsmellemprodukter, gummihærdning, overfladeaktive stoffer, mineraldispersion og urethaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Vigtige applikationer omfatter vandbaserede belægningsapplikationer og landbrugsprodukter. Yderligere anvendelser er antistatiske midler til polymerer, korrosionsinhibitorer, elektroaflejring/elektrocoating, smøremidler, papir, pigmentdispersion, plast, polyurethanadditiv, reaktionsmellemprodukter, gummihærdning, overfladeaktive stoffer, mineraldispersion og urethaner.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig ethanol, diethylether, chloroform (let) og methanol (>500 g/100 g).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-20-3
Molekylær formel C9H21NO3
Molekylvægt (g/mol) 191.271
MDL nummer MFCD00004533
InChI nøgle SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropanolamine, tipa, tri-2-propanolamine, tri-iso-propanolamine, tris 2-propanol amine, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotris, tris 2-hydroxypropyl amine, 1,1',1-nitrilotripropan-2-ol, tris 2-hydroxy-1-propyl amine, caswell no. 891
PubChem CID 24730
IUPAC navn 1-[bis(2-hydroxypropyl)amino]propan-2-ol
SMIL CC(CN(CC(C)O)CC(C)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triisopropanolamine
Smeltepunkt 48°C to 52°C
Kogepunkt 189°C to 191°C (23 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Amine-like
Lineær formel (CH3CHOHCH2)3N
Mængde 500 g
Beilstein 1071570
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble ethanol,diethyl ether,chloroform (slightly ),and methanol (>500g/100g).
Formel vægt 191.27
Procent renhed 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triisopropanolamine
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Consejos de prudencia
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Triisopropanolamine
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.