Få mere at vide
Triisobutylaluminium, 1,0 M opløsning i toluen, AcroSeal™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triisobutylaluminium |
| Farve | Farveløs til gul |
| Navn note | 1,1M-løsning i toluen |
| Tæthed | 0.8400g/mL |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 0.84 |
| Lineær formel | [(CH3)2CHCH2]3Al |
| Mængde | 100 mL |
| Flammepunkt | 4 °C |
| Fieser | 09,486 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Triisobutylaluminium, solution in toluene
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.