Få mere at vide
Triiron dodecacarbonyl, 99%, stabilized
Artikelnummer. 10115212 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10115212 5 g Glass bottle 5g
10416373 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10115212 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 209290050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 17685-52-8 | C12Fe3O12 | 503.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17685-52-8
Molekylær formel C12Fe3O12
Molekylvægt (g/mol) 503.66
MDL nummer MFCD00135617
Synonym triiron dodecarbonyl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triiron dodecacarbonyl
Smeltepunkt 140.0°C
Farve Black
Tæthed 1.9900g/mL
Elementær analyse 98.5% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Lineær formel Fe3(CO)12
Mængde 5 g
Fieser 04,534; 05,706; 07,144; 08,41
Specifik vægtfylde 1.99
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Stabilisator 5 to 10% MeOH
Formel vægt 503.66
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystals or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triiron dodecacarbonyl
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H371-Kan forårsage organskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.