Få mere at vide
Invitrogen™ Triiodothyronin (T3 ) Konkurrencedygtig ELISA Kit
Artikelnummer. 17845017
Skift visning
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17845017 10 x 96 tests -
15835654 96 prøver 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17845017 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EIAT3CX10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
ELISA
Triiodothyronin (T3 ) ELISA mængder T3 i serum, plasma, urin, tørrede fækale ekstrakter eller cellekulturmedium.
Metodens princip
Triiodothyronin (T3 ) Konkurrencedygtig ELISA forsknings-brug-only kit er designet til at måle kvantitativt T3 til stede i ekstraheret serum og plasma, urin, ekstraherede tørrede fækale prøver og prøver af vævskulturmedier. Dette sæt måler totalt T3 i ekstraheret serum og plasma og i ekstraherede fækale prøver. EN T3 Der leveres stamopløsning til at generere standardkurver til analysen, og alle prøver skal aflæses fra standardkurven. Standarder eller fortyndede prøver pipetteres i en klar mikrotiterplade belagt med et antistof for at fange fåreantistoffer. Et T3-peroxidase-konjugat tilsættes standarderne og prøverne i brøndene. Bindingsreaktionen initieres ved tilsætning af et fåreantistof til T3 til hver brønd. Efter to timers inkubation vaskes pladen, og substrat tilsættes. Substratet reagerer med det bundne T3-peroxidasekonjugat. Efter en kort inkubation standses reaktionen, og intensiteten af den genererede farve detekteres i en mikrotiterpladelæser, der er i stand til at måle ved 450 nm.
Strenge validering
Hvert fremstillede parti af dette ELISA Sættet er kvalitetstestet for kriterier som følsomhed, specificitet, præcision og lot-til-lot-konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Skjoldbruskkirtelhormoner regulerer en række udviklingsmæssige, metaboliske og neurale aktiviteter i hele kroppen. Skjoldbruskkirtlen syntetiserer 2 hormoner: Thyroxin, som indeholder 4 atomer jod (T4), og triiodothyronin (T3), som indeholder 3 atomer jod. T3 Produktionen i skjoldbruskkirtlen udgør cirka 20% af det samlede T3; resten genereres ved omdannelse (dejodinering) af T4 til i T3 perifere væv. Skjoldbruskkirtelhormoner cirkulerer primært bundet til bærerproteiner (f.eks. skjoldbruskkirtelbindende globulin [TBG], præalbumin og albumin); hvorimod kun en lille andel cirkulerer ubundet. Den frie form af T3 er den biologisk aktive fraktion. Mens både T3 og er bundet til TBG, T3 er bundet mindre fast end T4. Total T3 består af både bundne og ubundne fraktioner. Triiodothyronin (T3) er identisk på tværs af alle T4 arter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 78,125 til 5000 pg/ml
Assay følsomhed 37.4 pg/mL
Oversigt Triiodothyronin (T3 ) Konkurrencedygtig ELISA Kit
Assay Multiplex assay på Luminex Platform
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Fluorescens
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Prøvetype Fækalt ekstrakt, Plasma, Serum, Supernatant, Urin
Tilstrækkelig til 10 x 96 analyser
Målarter Kemi
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinassays, Aktivitetsassays, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ Stress, Metabolisme, Cellesignalering, Epigenetik, Hæmatologi, DNA-skader, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Steroid Hormon Detecti
Til brug med (udstyr) Absorptionsmikropladelæser
Interassay CV 13.4%
Intraassay CV 6.3%
Sættets indhold Forbelagt 96-brøndplade, standard, Assay Diluent koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, vaske-buffer, kromogen, stopopløsning, klæbende pladedæksler, Standard, Assay Fortynder koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Protein aliaser C15H12I3NO4
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Metabolisme
Prøvevolumen Fækalt ekstrakt 100μ L, Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L, Urin 25μ L
Forsendelsestilstand Våd- eller tøris
Opbevaringskrav -20 °C
Mål Triiodothyronin (T3 )
Test tid 1 time 20 min
Samlet analysetid 2 timer og 30 minutter