Få mere at vide
Invitrogen™ Triiodothyronin (T3 ) Konkurrencedygtig ELISA Kit
Beskrivelse
Triiodothyronin (T3 ) ELISA mængder T3 i serum, plasma, urin, tørrede fækale ekstrakter eller cellekulturmedium.
Metodens princip
Triiodothyronin (T3 ) Konkurrencedygtig ELISA forsknings-brug-only kit er designet til at måle kvantitativt T3 til stede i ekstraheret serum og plasma, urin, ekstraherede tørrede fækale prøver og prøver af vævskulturmedier. Dette sæt måler totalt T3 i ekstraheret serum og plasma og i ekstraherede fækale prøver. EN T3 Der leveres stamopløsning til at generere standardkurver til analysen, og alle prøver skal aflæses fra standardkurven. Standarder eller fortyndede prøver pipetteres i en klar mikrotiterplade belagt med et antistof for at fange fåreantistoffer. Et T3-peroxidase-konjugat tilsættes standarderne og prøverne i brøndene. Bindingsreaktionen initieres ved tilsætning af et fåreantistof til T3 til hver brønd. Efter to timers inkubation vaskes pladen, og substrat tilsættes. Substratet reagerer med det bundne T3-peroxidasekonjugat. Efter en kort inkubation standses reaktionen, og intensiteten af den genererede farve detekteres i en mikrotiterpladelæser, der er i stand til at måle ved 450 nm.
Strenge validering
Hvert fremstillede parti af dette ELISA Sættet er kvalitetstestet for kriterier som følsomhed, specificitet, præcision og lot-til-lot-konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 78,125 til 5000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 37.4 pg/mL |
| Indhold og opbevaring | Pre-coated plate(s), standard, detector antibody, HRP conjugate, assay buffer, wash buffer, chromogen, stop solution, plate covers, and lot-specific technical data sheet. Store at –20°C. |
| Oversigt | Triiodothyronin (T3 ) Konkurrencedygtig ELISA Kit |
| Assay | Multiplex assay på Luminex Platform |
| Konjugeret | HRP |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Immunoassay-kitformat | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttype | ELISA |
| Protein familie | Skjoldbruskkirtelhormon |
| Vis mere |