Få mere at vide
Trihydroxystearin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trihydroxystearin |
| CAS | 139-44-6 |
| Molekylær formel | C57 H110 O9 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Trihydroxystearin |
| InChI formel | InChI=1S/C57H110O9/c1-4-7-10-31-40-51(58)43-34-25-19-13-16-22-28-37-46-55(61)64-49-54(66-57(63)48-39-30-24-18-15-21-27-36-45-53(60)42-33-12-9-6-3)50-65-56(62)47-38-29-23-17-14-20-26-35-44-52(59)41-32-11-8-5-2/h51-54,58-60H,4-50H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC(O)CCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)CCCCCC |
| IUPAC navn | 2,3-bis(12-hydroxyoctadecanoyloxy)propyl 12-hydroxyoctadecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 939.478 |
| Formel vægt | 938.815 |