Få mere at vide
Trihexyphenidyl N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051688
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30051688 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30051688 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0237.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Trihexyphenidyl N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trihexyphenidyl N-Oxide
CAS 161564-79-0
Analyt- eller komponentnavne Trihexyphenidyl N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H31 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Trihexyphenidyl N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C20H31NO2/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21(23)15-8-3-9-16-21/h1,4-5,10-11,19,22H,2-3,6-9,12-17H2
SMIL OC(CC[N+]1([O-])CCCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3
IUPAC navn 1-cyclohexyl-3-(1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl)-1-phenylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 317.47
Mængde 50 mg
Formel vægt 317.2355 g/mol