Få mere at vide
Trihexyphenidyl N-Oxide, Mikromol™
Beskrivelse
Trihexyphenidyl N-Oxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trihexyphenidyl N-Oxide |
| CAS | 161564-79-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Trihexyphenidyl N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H31 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Trihexyphenidyl N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H31NO2/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21(23)15-8-3-9-16-21/h1,4-5,10-11,19,22H,2-3,6-9,12-17H2 |
| SMIL | OC(CC[N+]1([O-])CCCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 1-cyclohexyl-3-(1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl)-1-phenylpropan-1-ol |
| Vis mere |