Få mere at vide
Trihexyphenidyl Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30460797
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460797 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460797 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0237.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzhexol hydrochloride
CAS 52-49-3
Analyt- eller komponentnavne Benzhexol hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H31 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Trihexyphenidyl Hydrochloride, alpha-Cyclohexyl-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride), (+/-)-Trihexyphenidyl hydrochloride, alpha-Cyclohexyl-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride, 1-Phenyl-1-cyclohexyl-3-piperidyl-1-propanol hydrochloride, 3-(1-Piperidyl)-1-cyclohexyl-1-phenyl-1-propanol hydrochloride, 3-(1-Piperidyl)-1-phenyl-1-cyclohexyl-1-propanol hydrochloride, Alpha-Cyclohexyl-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride, Antitrem, Aparkane, Artane, Artane hydrochloride, Benzhexol chloride, Benzhexol hydrochloride, Broflex, Cyclodol, Pacitane, Paralest, Parcopane, Pargitan, Parkidyl, Parkinane, Parkinol, Parkinsan, Parkisan, Parkopan, Partigan, Peragit, Pipanol, Romparkin, Sedrina, Tremin, Trihexy, Trihexyphenidyl chlorhydrate, Trihexyphenidyl hydrochloride, Triphedinon, Triphenidyl, Tsiklodol
InChI formel InChI=1S/C20H31NO.ClH/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;/h1,4-5,10-11,19,22H,2-3,6-9,12-17H2;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.OC(CCN1CCCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3
IUPAC navn 1-cyclohexyl-1-phenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-ol;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 337.93
Mængde 10 mg
Formel vægt 337.2172 g/mol