missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Trihexyl O-Butyrylcitrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trihexyl butyryl citrate |
| CAS | 82469-79-2 |
| Molekylær formel | C28 H50 O8 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid','2-(1-oxobutoxy)-','1,2,3-trihexyl ester, 1,2,3-Propanetricarboxylic acid','2-(1-oxobutoxy)-','trihexyl ester (9CI), Butyryl tri-n-hexyl citrate, Butyryl trihexyl citrate, Citroflex B 6, Trihexyl butyrylcitrate, Trihexyl citrate butyrate, Plastic additive 25, Citric Acid','Butyl Trihexyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C28H50O8/c1-5-9-12-15-19-33-25(30)22-28(36-24(29)18-8-4,27(32)35-21-17-14-11-7-3)23-26(31)34-20-16-13-10-6-2/h5-23H2,1-4H3 |
| SMIL | CCCCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCCCC)(OC(=O)CCC)C(=O)OCCCCCC |
| IUPAC navn | trihexyl 2-butanoyloxypropane-1,2,3-tricarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 514.69 |
| Formel vægt | 514.3506 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?