Få mere at vide
Triheneicosanoin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triheneicosanoin |
| CAS | 26536-14-1 |
| Molekylær formel | C66 H128 O6 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,2,3-Propanetriyl Ester Heneicosanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C66H128O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-63(72-66(69)60-57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)62-71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h63H,4-62H2,1-3H3 |
| SMIL | O=C(OCC(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | 2,3-di(henicosanoyloxy)propyl henicosanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 1017.719 |
| Formel vægt | 1016.971 |