Få mere at vide
Trihalomethane Mixture 167 200 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319015
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319015 5 x 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30319015 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGS09000167ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 75-27-4, 67-66-3, 124-48-1, 75-25-2
Mængde 5 x 1 ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol