Få mere at vide
Trigonelline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trigonelline |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO2/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10/h2-5H,1H3 |
| Formel vægt | 137.0477 |