Få mere at vide
Trigonelline Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trigonelline hydrochloride |
| CAS | 6138-41-6 |
| Molekylær formel | C7 H8 N O2 . Cl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Pyridinium','3-carboxy-1-methyl-','chloride (1:1), 3-Carboxy-1-methylpyridinium chloride (7CI), Pyridinium','3-carboxy-1-methyl-','chloride (8CI,9CI), Trigonelline','chloride (6CI), N-Methyl-3-carboxypyridinium chloride, Trigonelline hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO2.ClH/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10;/h2-5H,1H3;1H |
| SMIL | [Cl-].C[n+]1cccc(c1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 1-methylpyridin-1-ium-3-carboxylic acid;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.6 |
| Formel vægt | 173.0244 |