missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Trigonelline chloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16462376
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16462376 500 mg 500mg
16439076 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16462376 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0415

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Trigonelline chloride, an alkaloid with potential antidiabetic activity, is present in considerable amounts in coffee. Trigonelline chloride has anti-HSV-1 , antibacterial, and antifungal activities.

Trigonelline chloride, an alkaloid with potential antidiabetic activity, is present in considerable amounts in coffee. Trigonelline chloride has anti-HSV-1 , antibacterial, and antifungal activities.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Trigonelline chloride
Fysisk form Solid
CAS 6138-41-6
Farve White
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H8ClNO2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Trigonelline hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (720.05 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (576.04 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[N+]1=CC(C(O)=O)=CC=C1.[Cl-]
Molekylvægt (g/mol) 173.6
Formel vægt 173.6
Procent renhed 98.22%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.