Få mere at vide
Triglym, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triglyme |
| CAS | 112-49-2 |
| Molekylær formel | C8 H18 O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,5,8,11-Tetraoxadodecane, 1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Ansul Ether 161, DMTG, Ethane','1,2-bis(2-methoxyethoxy)-, Glyme 4, Hisolve MTM, Methyltriglyme, NSC 66400, Triethylene glycol dimethyl ether, Triglyme |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3 |
| SMIL | COCCOCCOCCOC |
| IUPAC navn | 1-methoxy-2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethan |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.23 |
| Formel vægt | 178.1205 |