Få mere at vide
Triglym, TRC
Artikelnummer. 30452298
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30452298 100 g
1 options
Artikelnummer. 30452298 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT793800100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triglyme
CAS 112-49-2
Molekylær formel C8 H18 O4
Mængde 100 g
Synonym 2,5,8,11-Tetraoxadodecane, 1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Ansul Ether 161, DMTG, Ethane','1,2-bis(2-methoxyethoxy)-, Glyme 4, Hisolve MTM, Methyltriglyme, NSC 66400, Triethylene glycol dimethyl ether, Triglyme
InChI formel InChI=1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
SMIL COCCOCCOCCOC
IUPAC navn 1-methoxy-2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethan
Molekylvægt (g/mol) 178.23
Formel vægt 178.1205