Få mere at vide
Triglykol, TRC
Artikelnummer. 30450646
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30450646 10 g
1 options
Artikelnummer. 30450646 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79379010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylene Glycol
CAS 112-27-6
Molekylær formel C6 H14 O4
Mængde 10 g
Synonym Triethylene glycol (8CI), 2,2'-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]bis[ethanol], 1,2-Bis(2-hydroxyethoxy)ethane, 1,2-Di(β-hydroxyethoxy)ethane, 1,8-Dihydroxy-3,6-dioxaoctane, 2,2'-Ethylenedioxydiethanol, 2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethanol, 3,6-Dioxaoctane-1,8-diol, Crestwood A, Glycol bis(hydroxyethyl) ether, Hanlon TEG, NSC 60758, TEG, TEG (glycol), Triglycol, Trigol
InChI formel InChI=1S/C6H14O4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
SMIL OCCOCCOCCO
IUPAC navn 2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 150.17
Formel vægt 150.0892