Få mere at vide
Triglycidyl Isocyanurate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate |
| CAS | 2451-62-9 |
| Molekylær formel | C12 H15 N3 O6 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-tris(oxiranylmethyl)- (9CI), s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-tris(2,3-epoxypropyl)- (8CI), s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, tris(2,3-epoxypropyl)- (7CI), 1,3,5-Tris(2-oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate, 1,3,5-Triglycidyl-s-triazine-2,4,6-trione, 1,3,5-Triglycidylhexahydro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, 1,3,5-Triglycidylisocyanuric acid, 1,3,5-Tris(2,3-epoxypropyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, Glycidyl isocyanurate, N,N',N' '-Triglycidyl isocyanurate, NSC 269934, PTGIC, TGT, Triglycidyl isocyanurate, Tris(2,3-epoxypropyl) isocyanurate, Tris(epoxypropyl) isocyanurate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3O6/c16-10-13(1-7-4-19-7)11(17)15(3-9-6-21-9)12(18)14(10)2-8-5-20-8/h7-9H,1-6H2 |
| SMIL | O=C1N(CC2CO2)C(=O)N(CC3CO3)C(=O)N1CC4CO4 |
| IUPAC navn | 1,3,5-tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.26 |
| Formel vægt | 297.0961 |