missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Trigalacturonic Acid (>90%), TRC

Artikelnummer. 30451604
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451604 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451604 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7937555MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Trigalacturonic Acid
CAS 6037-45-2
Molekylær formel C18H26O19
Mængde 5 mg
Synonym O-alpha-D-Galactopyranuronosyl-(1-4)-O-alpha-D-galactopyranuronosyl-(1-4)-D-galacturonic Acid
InChI formel InChI=1S/C18H26O19/c19-1-2(20)10(13(26)27)36-17(6(1)24)35-9-4(22)7(25)18(37-12(9)15(30)31)34-8-3(21)5(23)16(32)33-11(8)14(28)29/h1-12,16-25,32H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31)/t1-,2+,3+,4+,5+,6+,7+,8+,9+,10-,11-,12-,16?,17-,18-/m0/s1
SMIL OC1O[C@@H]([C@H](O[C@H]2O[C@@H]([C@H](O[C@H]3O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
IUPAC navn (2S,3R,4S,5R,6S)-6-[(2S,3R,4R,5R,6S)-2-carboxy-6-[(2S,3R,4R,5R)-2-carboxy-4,5,6-trihydroxyoxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 546.39
Formel vægt 546.1068
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.