Få mere at vide
Triformamid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10691315 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10691315 5 g Glasflaske 5g
10403253 1 g Glasflaske 1g
10549403 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10691315 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380440050
Kemiske identifikatorer
CAS 25891-31-0
MDL nummer MFCD08059356
InChI nøgle PFBAGGWJGZAGCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym triformamide
PubChem CID 6419719
IUPAC navn N,N-diformylformamid
SMIL C(=O)N(C=O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triformamide
Smeltepunkt 100.0°C to 101.0°C
Farve Hvid
Elementær analyse 96.0% min. (ex%C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C3H3NO3
Lineær formel N(COH)3
Mængde 5 g
Molekylvægt (g/mol) 101.06
Formel vægt 101.06
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystaller