Få mere at vide
Triformamid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10549403 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10549403 25 g Glasflaske 25g
10403253 1 g Glasflaske 1g
10691315 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10549403 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380440250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 25891-31-0
MDL nummer MFCD08059356
InChI nøgle PFBAGGWJGZAGCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym triformamide
PubChem CID 6419719
IUPAC navn N,N-diformylformamid
SMIL C(=O)N(C=O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triformamide
Smeltepunkt 95.0°C to 100.0°C
Farve Hvid
Elementær analyse 96.0% min. (ex%C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C3H3NO3
Lineær formel N(COH)3
Mængde 25 g
Molekylvægt (g/mol) 101.061
Formel vægt 101.06
Fysisk form Krystaller