Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Triformamide |
| Smeltepunkt | 100.0°C to 101.0°C |
| Farve | Hvid |
| Elementær analyse | 96.0% min. (ex%C) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C3H3NO3 |
| Lineær formel | N(COH)3 |
| Mængde | 1 g |
| Show More |