Få mere at vide
Triflusulfuron-methyl metabolite IN-M7222 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316744
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316744 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316744 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17852000AC100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triflusulfuron-methyl metabolite IN-M7222
CAS 1418095-28-9
Analyt- eller komponentnavne Triflusulfuron-methyl metabolite IN-M7222
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H6 F3 N5 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-
InChI formel InChI=1S/C5H6F3N5O/c6-5(7,8)1-14-4-12-2(9)11-3(10)13-4/h1H2,(H4,9,10,11,12,13)
SMIL Nc1nc(N)nc(OCC(F)(F)F)n1
IUPAC navn 6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 209.13
Mængde 1 ml
Formel vægt 209.0524 g/mol