Få mere at vide
Triflusulfuron-methyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triflusulfuron-methyl |
| CAS | 126535-15-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Triflusulfuron-methyl |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H19 F3 N6 O6 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19F3N6O6S/c1-9-6-5-7-10(12(27)31-4)11(9)33(29,30)25-15(28)22-13-21-14(26(2)3)24-16(23-13)32-8-17(18,19)20/h5-7H,8H2,1-4H3,(H2,21,22,23,24,25,28) |
| SMIL | COC(=O)c1cccc(C)c1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OCC(F)(F)F)nc(n2)N(C)C |
| IUPAC navn | methyl 2-[[4-(dimethylamino)-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]carbamoylsulfamoyl]-3-methylbenzoate |
| Vis mere |