Få mere at vide
Triflusal, Mikromol™
Artikelnummer. 17922716
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17922716 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17922716 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3414.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Triflusal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triflusal
CAS 322-79-2
Analyt- eller komponentnavne Triflusal
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C10 H7 F3 O4
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Triflusal, 2-(Acetyloxy)-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
InChI formel InChI=1S/C10H7F3O4/c1-5(14)17-8-4-6(10(11,12)13)2-3-7(8)9(15)16/h2-4H,1H3,(H,15,16)
SMIL CC(=O)Oc1cc(ccc1C(=O)O)C(F)(F)F
IUPAC navn 2-acetyloxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 248.16
Mængde 250 mg
Formel vægt 248.0296 g/mol