Få mere at vide
Triflusal, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448518
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16448518 10 mg
16434387 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16448518 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0531
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Triflusal irreversibly inhibits the production of thromboxane-B2 in platelets by acetylating cycloxygenase-1.
Triflusal irreversibly inhibits the production of thromboxane-B2 in platelets by acetylating cycloxygenase-1.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triflusal
CAS 322-79-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H7F3O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (402.97 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1OC(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 248.16
Formel vægt 248.16
Procent renhed 99.64%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation