missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Triflusal EP Impurity B, Mikromol™

Artikelnummer. 30464063
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464063 4 x 25 mg
30051355 100 mg
30052659 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30464063 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3414.0100254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Triflusal EP Impurity B, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethyl)salicylic Acid
CAS 328-90-5
Analyt- eller komponentnavne 4-(Trifluoromethyl)salicylic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H5 F3 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic Acid (4-(Trifluoromethyl)salicylic Acid), Triflusal Imp. B (EP), 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)-benzoic Acid, 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 4-(Trifluoromethyl)salicylic acid, 4-Trifluoromethyl-2-hydroxybenzoic acid, p-(Trifluoromethyl)salicylic acid, 2,4-Cresotic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), Triflusal Impurity B
InChI formel InChI=1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)4-1-2-5(7(13)14)6(12)3-4/h1-3,12H,(H,13,14)
Løsningstype Neat
SMIL OC(=O)c1ccc(cc1O)C(F)(F)F
IUPAC navn 2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 206.12
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 206.0191 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.