Få mere at vide
Trifluralin, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trifluralin |
| CAS | 1582-09-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Trifluralin |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C13 H16 F3 N3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | p-Toluidine, α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropyl- (6CI,8CI), 2,6-Dinitro-N,N-dipropyl-4-(trifluoromethyl)benzenamine, 2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)-N,N-dipropylaniline, 2,6-Dinitro-N,N-di-n-propyl-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 2,6-Dinitro-N,N-dipropyl-4-(trifluoromethyl)aniline, 4-(Di-n-propylamino)-3,5-dinitro-1-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)-2,6-dinitro-N,N-dipropylaniline, Agriflan, Agriflan 24, Bayonet, Biobarrier, Brassix, Elancolan, L 36352, Lilly 36,352, N,N-Di-n-propyl-2,6-dinitro-4-trifluoromethylaniline, N,N-Dipropyl-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)aniline, N,N-Dipropyl-4-trifluoromethyl-2,6-dinitroaniline, Nitran, Nitran K, Olitref, Premerlin, Super-Treflan, Synfloran, Tefralin, Trefanocide, Treflan, Treflan 4E, Trifloran, Trifluraline, Triflurex, Triflurom, Triflurotox, Trifsan, Trikepin, Trilan, Trilan (fungicide), Trilin, Tristar, Zeltoxone, α,α,α-Trifluoro-2,6-dinitro-N,N-di-n-propyl-p-toluidine, α,α,α-Trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropyl-p-toluidine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16F3N3O4/c1-3-5-17(6-4-2)12-10(18(20)21)7-9(13(14,15)16)8-11(12)19(22)23/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCN(CCC)c1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-(trifluoromethyl)aniline |
| Vis mere |