Få mere at vide
Triflupromazine Sulfoxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30052234
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052234 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052234 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1675.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Triflupromazine Sulfoxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triflupromazine Sulfoxide
CAS 4248-38-8
Analyt- eller komponentnavne Triflupromazine Sulfoxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H19 F3 N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, 5-oxide (6CI,7CI,8CI), Triflupromazine 5-oxide, Triflupromazine Sulfoxide
InChI formel InChI=1S/C18H19F3N2OS/c1-22(2)10-5-11-23-14-6-3-4-7-16(14)25(24)17-9-8-13(12-15(17)23)18(19,20)21/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3
SMIL CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccc(cc13)C(F)(F)F
IUPAC navn N,N-dimethyl-3-[5-oxo-2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 368.42
Mængde 25 mg
Formel vægt 368.117 g/mol