Få mere at vide
Triflupromazine Sulfoxide, Mikromol™
Beskrivelse
Triflupromazine Sulfoxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triflupromazine Sulfoxide |
| CAS | 4248-38-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Triflupromazine Sulfoxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H19 F3 N2 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine-10-propanamine 5-oxide, Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, 5-oxide (6CI,7CI,8CI), Triflupromazine 5-oxide, Triflupromazine Sulfoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19F3N2OS/c1-22(2)10-5-11-23-14-6-3-4-7-16(14)25(24)17-9-8-13(12-15(17)23)18(19,20)21/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccc(cc13)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-3-[5-oxo-2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propan-1-amine |
| Vis mere |