Få mere at vide
Triflupromazine Sulfone, Mikromol™
Beskrivelse
Triflupromazine Sulfone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triflupromazine Sulfone |
| CAS | 3852-84-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Triflupromazine Sulfone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H19 F3 N2 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine-10-propanamine 5,5-Dioxide, Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, 5,5-dioxide (6CI,8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19F3N2O2S/c1-22(2)10-5-11-23-14-6-3-4-7-16(14)26(24,25)17-9-8-13(12-15(17)23)18(19,20)21/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccc(cc13)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 3-[5,5-dioxo-2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine |
| Vis mere |