Få mere at vide
Triflupromazine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18001990
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18001990 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18001990 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1675.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Triflupromazine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triflupromazine hydrochloride
CAS 1098-60-8
Analyt- eller komponentnavne Triflupromazine hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H19 F3 N2 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Triflupromazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-propanamine, N,N-dimethyl-2-(trifluoromethyl)-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-(3-dimethylaminopropyl)-2-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (6CI), Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, monohydrochloride (8CI), 10-(3-Dimethylaminopropyl)-2-(trifluoromethyl)phenothiazine monohydrochloride, Adazine, Flumazin, Fluorofen, MC 4703, Neocalm, Neoprin, Nivoman, Siquil hydrochloride, Syquil, Trifluopromazine hydrochloride, Triflupromazine hydrochloride, Triflupromazine monohydrochloride, Vespral, Vesprin, Vesprin hydrochloride, Vetame
InChI formel InChI=1S/C18H19F3N2S.ClH/c1-22(2)10-5-11-23-14-6-3-4-7-16(14)24-17-9-8-13(12-15(17)23)18(19,20)21;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(F)(F)F
IUPAC navn N,N-dimethyl-3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 388.88
Mængde 250 mg
Formel vægt 388.0988 g/mol