Få mere at vide
Triflupromazine Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30458383
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458383 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458383 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1675.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triflupromazine hydrochloride
CAS 1098-60-8
Analyt- eller komponentnavne Triflupromazine hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H19 F3 N2 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Triflupromazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-propanamine, N,N-dimethyl-2-(trifluoromethyl)-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-(3-dimethylaminopropyl)-2-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (6CI), Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, monohydrochloride (8CI), 10-(3-Dimethylaminopropyl)-2-(trifluoromethyl)phenothiazine monohydrochloride, Adazine, Flumazin, Fluorofen, MC 4703, Neocalm, Neoprin, Nivoman, Siquil hydrochloride, Syquil, Trifluopromazine hydrochloride, Triflupromazine hydrochloride, Triflupromazine monohydrochloride, Vespral, Vesprin, Vesprin hydrochloride, Vetame
InChI formel InChI=1S/C18H19F3N2S.ClH/c1-22(2)10-5-11-23-14-6-3-4-7-16(14)24-17-9-8-13(12-15(17)23)18(19,20)21;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(F)(F)F
IUPAC navn N,N-dimethyl-3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propan-1-amine;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 388.88
Mængde 10 mg
Formel vægt 388.0988 g/mol