Få mere at vide
Triflupromazine Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30462001
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30462001 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462001 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1675.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Triflupromazine hydrochloride
CAS 1098-60-8
Analyt- eller komponentnavne Triflupromazine hydrochloride
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C18 H19 F3 N2 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Triflupromazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-propanamine, N,N-dimethyl-2-(trifluoromethyl)-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-(3-dimethylaminopropyl)-2-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (6CI), Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, monohydrochloride (8CI), 10-(3-Dimethylaminopropyl)-2-(trifluoromethyl)phenothiazine monohydrochloride, Adazine, Flumazin, Fluorofen, MC 4703, Neocalm, Neoprin, Nivoman, Siquil hydrochloride, Syquil, Trifluopromazine hydrochloride, Triflupromazine hydrochloride, Triflupromazine monohydrochloride, Vespral, Vesprin, Vesprin hydrochloride, Vetame
InChI formel InChI=1S/C18H19F3N2S.ClH/c1-22(2)10-5-11-23-14-6-3-4-7-16(14)24-17-9-8-13(12-15(17)23)18(19,20)21;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
Løsningstype Single Solution
SMIL Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(F)(F)F
IUPAC navn N,N-dimethyl-3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propan-1-amine;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 388.88
Mængde 1 ml
Formel vægt 388.0988 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.