Få mere at vide
Trifluorothymine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trifluorothymine |
| CAS | 54-20-6 |
| Molekylær formel | C5H3F3N2O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 5-(Trifluoromethyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 5-(Trifluoromethyl)pyrimidine-2,4-diol, 5-(Trifluoromethyl)uracil, 5-Trifluoromethyl-1H-pyrimidine-2,4-dione, NSC 73757 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3F3N2O2/c6-5(7,8)2-1-9-4(12)10-3(2)11/h1H,(H2,9,10,11,12) |
| SMIL | FC(F)(F)C1=CNC(=O)NC1=O |
| IUPAC navn | 5-(trifluoromethyl)-1H-pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.08 |
| Formel vægt | 180.0147 |