Få mere at vide
Trifluorthymidin, TRC
Artikelnummer. 30453784
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453784 500 mg
30452538 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30453784 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT792800500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluorothymidine
CAS 70-00-8
Molekylær formel C10 H11 F3 N2 O5
Mængde 500 mg
Synonym Trifluridine, Thymidine','α,α,α-trifluoro-, Uridine','2'-deoxy-5-(trifluoromethyl)- (7CI), α,α,α-Trifluorothymidine, 2'-Deoxy-5-(trifluoromethyl)uridine, 5-(Trifluoromethyl)-2'-deoxyuridine, 5-(Trifluoromethyl)deoxyuridine, 5-Trifluoromethyl-2'-deoxy-β-uridine, 5-Trifluorothymidine, NSC 529182, NSC 75520, Viroptic, 1-(2-Deoxy-β-d-erythro-pentofuranosyl)-5-(trifluoromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
InChI formel InChI=1S/C10H11F3N2O5/c11-10(12,13)4-2-15(9(19)14-8(4)18)7-1-5(17)6(3-16)20-7/h2,5-7,16-17H,1,3H2,(H,14,18,19)/t5-,6+,7+/m0/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(C(=O)NC2=O)C(F)(F)F
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-(trifluoromethyl)pyrimidin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 296.2
Formel vægt 296.062