Få mere at vide
Trifluorothymidin, 98%
Artikelnummer. 15299786 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15299786 1 g 1g
15255073 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15299786 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 452910010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 70-00-8 | C10H11F3N2O5 | 296,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70-00-8
Molekylær formel C10H11F3N2O5
Molekylvægt (g/mol) 296.20
MDL nummer MFCD00006534
InChI nøgle VSQQQLOSPVPRAZ-RRKCRQDMSA-N
Synonym trifluridine, trifluorothymidine, viroptic, 5-trifluorothymidine, trifluridina, trifluridinum, virophta, trifluoromethyldeoxyuridine, f3tdr, f3dthd
PubChem CID 6256
ChEBI CHEBI:75179
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-(trifluormethyl)pyrimidin-2,4-dion
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(C(=O)NC1=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluorothymidine
Smeltepunkt 190°C to 193°C
Analyseprocentområde 97.5 % min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 159855
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in isopropanol
Formel vægt 296.2
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluorothymidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.