Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trifluorothymidine |
| Smeltepunkt | 190 °C til 193 °C |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Mængde | 250 mg |
| Merck Index | 159855 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: let opløselig i isopropanol |
| Formel vægt | 296.2 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Trifluorothymidine
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .