Få mere at vide
Trifluoromethylsulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trifluoromethylsulfonamide |
| CAS | 421-85-2 |
| Molekylær formel | CH2F3NO2S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,1,1-Trifluoromethanesulfonamide, Trifluoromethanesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/CH2F3NO2S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H2,5,6,7) |
| SMIL | NS(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | trifluoromethanesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.09 |
| Formel vægt | 148.9758 |